6-Aminohexanoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50296.03EA 342 EUR InStock
H50296.03 H50296.MD
6-Aminohexanoate d'éthyle 98%
6-Aminohexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233495
Numéro CAS: 371-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité