6-Bromohexanoate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18398.18 A18398.09 A18398.30
A18398.18EA 124 EUR InStock
A18398.18 A18398.09 A18398.30
6-Bromohexanoate d'éthyle ≥97%
6-Bromohexanoate d'éthyle
Purity: 97+% CAS No.: 25542-62-5 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 223.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4595 Boiling Point: 128-130°/16mm Beilstein Reference: 1756051 MDL No.: MFCD00000270
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 128…130 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.254
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000270
Numéro CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité