6-Bromohexanoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 77.7 EUR InStock
ACRO305920250 ACRO305921000
6-Bromohexanoate d'éthyle 98%
6-Bromohexanoate d'éthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.254 g/cm³
Point d'éclair: 58,3 °C
Numéro MDL: MFCD00000270
Numéro CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
ONU: 3272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité