Acide 6-méthylnicotinique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO307620010EA 35.4 EUR InStock
ACRO307620010 ACRO307620050
Acide 6-méthylnicotinique 99%
Acide 6-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006341
Numéro CAS: 3222-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité