Ammoniaque 25%
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Ammonium hydroxyde
FFCHFF5975000EA 247 EUR InStock
FFCHFF5975000
Ammoniaque 25%
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57,5 °C
Densité: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité