Ammoniaque 28% (base NH₃) dans l'eau ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonium hydroxyde
338818-1LEA 724 EUR InStock
338818-1L 338818-100ML
Ammoniaque 28% (base NH₃) dans l'eau ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -92 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30,2 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité