(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
131280250 131281000
ACRO131280250EA 63.5 EUR InStock
ACRO131280250 ACRO131281000
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique 99%
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 268…278 °C
Numéro MDL: MFCD00064347
Numéro CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 278 °C (Dec)
Water ≤1 % (K.F.)
Loss on drying ≤1 % (100 °C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV (3 M in water)
pH 5.0 to 7.0 (1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité