(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
A11795.14 A11795.22
A11795.14EA 53.8 EUR InStock
A11795.14 A11795.22
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique ≥98%
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006004
Numéro CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 14,5189
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité