(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
009837-25G 009837-100G
FLUO009837-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009837-25G FLUO009837-100G
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00006004
Numéro CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité