Calcium chlorure 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Chlorure de calcium
REGECACL20011EA 131 EUR InStock
REGECACL20011
Calcium chlorure 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité