Chlorodifluoroacétate de sodium 97%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15756.14 A15756.22 A15756.36
A15756.14EA 68.9 EUR InStock
A15756.14 A15756.22 A15756.36
Chlorodifluoroacétate de sodium 97%, tiges
Chlorodifluoroacétate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 1895-39-2 Molecular Formula: ClCF2CO2Na Formula Weight: 152.46 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 4162363
Formule: C₂ClF₂NaO₂
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064771
Numéro CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité