Chlorodifluoroacétate de sodium
Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
001061-100G 001061-25G
FLUO001061-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001061-100G FLUO001061-25G
Chlorodifluoroacétate de sodium
Chlorodifluoroacétate de sodium
Formule: C₂ClF₂NaO₂
MW: 152,46 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Numéro MDL: MFCD00064771
Numéro CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité