Chlorure de chloroacétyle ≥98%
Fournisseur: VWR Chemicals
22678.294EA 0 EUR InStock
22678.294
Chlorure de chloroacétyle ≥98%
Chlorure de chloroacétyle
Formule: C₂H₂Cl₂O
MW: 112,94 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22,5 °C
Densité: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000725
Numéro CAS: 79-04-9
ONU: 1752
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité