cis-Anéthole
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0164.06EA 5150 EUR InStock
PROOMM0164.06
cis-Anéthole
cis-Anéthole
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Numéro CAS: 25679-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité