D(+)-Sorbose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21208.02 B21208.77
B21208.02EA 435 EUR InStock
B21208.02 B21208.77
D(+)-Sorbose ≥98%
D(+)-Sorbose
Purity: 98% CAS No.: 3615-56-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 163-165° MDL No.: MFCD00151095
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151095
Numéro CAS: 3615-56-3
EINECS: 222-796-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité