Chlorure de dichloroacétyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22296.22 B22296.36
B22296.22EA 32.5 EUR InStock
B22296.22 B22296.36
Chlorure de dichloroacétyle ≥97%
Chlorure de dichloroacétyle
Purity: 97% CAS No.: 79-36-7 Molecular Formula: Cl2CHCOCl Formula Weight: 147.39 Flash Point: None Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 107-108° Merck Reference: 14,3053 UN No.: 1765 MDL No.: MFCD00000840
Formule: C₂HCl₃O
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1.532
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000840
Numéro CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
ONU: 1765
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3053
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité