Disulfure de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diméthyle disulfure
EHERCA12726480EA 118 EUR InStock
EHERCA12726480
Disulfure de diméthyle
Disulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité