Xylitol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17945500EA 59.6 EUR InStock
EHERC17945500
Xylitol
Xylitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 495 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
Merck Index: 12,10218
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité