Acide acétique 12% Reag. Ph. Eur. 1000402
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide éthanoïque
87759.290EA 39.9 EUR InStock
87759.290
Acide acétique 12% Reag. Ph. Eur. 1000402
Acide acétique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité