Acide acétique 2 mol/l (2 N)
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Acide éthanoïque
FFCHFF6549010EA 406 EUR InStock
FFCHFF6549010
Acide acétique 2 mol/l (2 N)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité