Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluoroacétate de sodium

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC13772000EA 134 EUR InStock
EHERC13772000
Fluoroacétate de sodium
Fluoroacétate de sodium


Formule: C₂H₂FNaO₂
MW: 100,02 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 62-74-8
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité