Isohexane (mélange d'isomères) 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45652.K2 45652.K7 45652.M1
45652.K2EA 75.2 EUR InStock
45652.K2 45652.K7 45652.M1
Isohexane (mélange d'isomères) 99+% pour HPLC
Isohexane (mélange d'isomères)
Purity: 99+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 65…70 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.67
Point d'éclair: <–23 °C (–9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité