Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
FFCHFF4471000EA 174 EUR InStock
FFCHFF4471000
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité