L(-)-Sorbose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
225961000 225962500 225960010
ACRO225961000EA 234 EUR InStock
ACRO225961000 ACRO225962500 ACRO225960010
L(-)-Sorbose 98%
L(-)-Sorbose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151097
Numéro CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -42° to -44° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité