L(-)-Sorbose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16972600EA 65.1 EUR InStock
EHERC16972600
L(-)-Sorbose
L(-)-Sorbose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00151097
Numéro CAS: 87-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité