L(-)-Sorbose, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
567692-1 567692-250
567692-1EA 1770 EUR InStock
567692-1 567692-250
L(-)-Sorbose, Millipore®
L(-)-Sorbose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151097
Numéro CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité