L(-)-Sorbose ≥98%, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210293991 0210293980 0210293990
ICNA0210293991EA 813 EUR InStock
ICNA0210293991 ICNA0210293980 ICNA0210293990
L(-)-Sorbose ≥98%, poudre cristalline blanche
L(-)-Sorbose
Sorbose is a ketose belonging to the group of sugars known as monosaccharides. It has a sweetness that is equivalent to sucrose.The commercial production of vitamin C (ascorbic acid) often begins with sorbose
L-Sorbose is used as a starting reagent for the commercial biosynthesis of ascorbic acid (vitamin C).
Freely soluble in water (50 mg/ml-clear, colorless solution); almost insoluble in alcohol.
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158 - 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151097
Numéro CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity (HPLC) ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 159 - 175 °C
Optical Rotation:(c=2,water) −38° to −48°
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité