Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 288 EUR InStock
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité