di-Sodium hydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche) USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Management of Change (MOC) category = HR
3827-01EA 96.18 EUR InStock
3827-01 3827-07 3827-19
di-Sodium hydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche) USP, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogen phosphate
  • Food GMP manufactured product
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 98.0 - 100.5%
Meets U.S.P Requirements ≤3 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.06%
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤ 3 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.06 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Insoluble Matter ≤ 0.2 %
USP - Loss on Drying at 130°C ≤ 5.0 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
(Suitable for Buffer Solutions) ≤0.005%
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the ≤0.2%
manufacturing or purification of the product. ≤4 mg/kg
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental ≤5.0%
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité