di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-100.5% (base substance sèche), soluble USP testé pour les endotoxines, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Sodium phosphate dibasique heptahydratéSodium phosphate disodique heptahydraté
3816-05EA 332.44 EUR InStock
3816-05 3816-07 3816-R
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-100.5% (base substance sèche), soluble USP testé pour les endotoxines, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268,07 g/mol
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤ 16 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.06 %
USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
USP - Identification Passes Test
USP - Insoluble Substances ≤ 0.4 %
USP - Loss on Drying 43.0 - 50.0 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité