Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Hydroxyde de sodium
FFCHFF1045000EA 0 EUR InStock
FFCHFF1045000
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité