Sodium hydroxyde 0.1 mol en solution aqueuse concentrée
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Hydroxyde de sodium
FFCHFF1059010EA 65.5 EUR InStock
FFCHFF1059010
Sodium hydroxyde 0.1 mol en solution aqueuse concentrée
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité