Sodium hydroxyde 2.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
Filtré à 0,2 µm
0390-07EA 1509.26 EUR InStock
0390-07 0390.91000
Sodium hydroxyde 2.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from water for injection USP and sodium hydroxide pellets, NF (multi-compendial) which meets BP, Ph. Eur. and JP chemical specifications.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 1.9 - 2.1
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1 ppm
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 1.9 - 2.1
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.5 ppm
Endotoxin Concentration (EU/mL ≤ 2
Made from Water for Injection U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
- 1.000 L 0390.91000
Flacon Plastique 19 L 0390-07
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité