Acide periodique 50%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide orthoperiodique
294604DEA 155 EUR InStock
294604D
Acide periodique 50%, GPR RECTAPUR®
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
ONU: 3098
ADR: 5.1 (8),II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 48 - 53 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité