Polypropylèneglycol, M.W. ∼4,000
Fournisseur: Thermo Scientific
40815.18EA 37 EUR InStock
40815.18 40815.30
Polypropylèneglycol, M.W. ∼4,000
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité