Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N)
Fournisseur: FF-CHEMICALS
FFCHFF2261000EA 21.5 EUR InStock
FFCHFF2261000
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité