Acide chlorhydrique 200 g/l
Fournisseur: FF CHEMICALS
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
FF3780500 FF3785000
FFCHFF3780500EA 53.2 EUR InStock
FFCHFF3780500 FFCHFF3785000
Acide chlorhydrique 200 g/l
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité