Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Attention
FF2320500 FF2321000
FFCHFF2320500EA 33.7 EUR InStock
FFCHFF2320500 FFCHFF2321000
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité