Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
FFCHFF5745000EA 179 EUR InStock
FFCHFF5745000 FFCHFF5749010
Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité