Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 500 g/L (∼39 - 40%)

Fournisseur: FF-CHEMICALS

FFCHFF61871000EA 299 EUR InStock
FFCHFF61871000
Acide sulfurique 500 g/L (∼39 - 40%)
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité