Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
FFCHFF4751000EA 115 EUR InStock
FFCHFF4751000
Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité