Fumaronitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 62.1 EUR InStock
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumaronitrile 98%
Fumaronitrile
Formule: C₄H₂N₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001928
Numéro CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité