Fumaronitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14911.03 L14911.06
L14911.03EA 28.8 EUR InStock
L14911.03 L14911.06
Fumaronitrile ≥98%
Fumaronitrile
Purity: 98+% CAS No.: 764-42-1 Molecular Formula: C4H2N2 Formula Weight: 78.07 Odour: Recognizable Melting Point: 94-99° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 969245 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001928
Formule: C₄H₂N₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C
Point de fusion: 94…99 °C
Densité: 0.94
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001928
Numéro CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité