trans-Anéthole
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0164.01EA 882 EUR InStock
PROOMM0164.01
trans-Anéthole
trans-Anéthole
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00009284
Numéro CAS: 4180-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité