Colonnes G-25 illustra™ MicroSpin™
Fournisseur: Cytiva
illustra™ MicroSpin™
27-5325-01EA 262 EUR InStock
27-5325-01
Colonnes G-25 illustra™ MicroSpin™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Pour échanger ou désaliniser rapidement le tampon des produits de PCR et des autres ADN dans un volume de 10 à 100 μl avec la chromatographie sur colonne de centrifugation.
  • Préconditionnées pour des raisons de commodité avec une qualité d'ADN Sephadex™ G-25 et pré-équilibrées dans de l'eau distillée contenant 0,05% de biocide Kathon CG/ICP
  • Prêtes à l'emploi: nécessitent moins de 4 minutes entre l'application de l'échantillon et la collecte du produit purifié
  • Testées pour la nickase, l'exonucléase à simple et double brin, et les tests RNase
  • Peuvent également être utilisées pour désaliniser/échanger le tampon de l'ADN et éliminer les radionucléotides non incorporées des oligonucléotides marqués à l'extrémité (sur une longueur d'au moins 10 bases) dans un volume de 10 à 100 μl
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité