L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotors for Vacufuge Plus
Fournisseur: EPPENDORF
5490030.001 5490032.004 5490034.007 5490035.003 5490036.000 5490037.006 5490038.002 5490039.009 5490040.007 5490045.009 5490042.000 5490041.003 5490043.006 5490047.001 5490048.008
700-1381EA 444 EUR InStock
700-1381 700-1383 700-1382 522-1833 522-1834 521-0119 522-1836 522-1837 522-1838 522-1895 521-0121 521-0120 521-0122 521-2070 EPPE5490048.008
Rotors for Vacufuge Plus
Centrifugeuses Rotors
Eppendorf Vacufuge Plus efficiency meets precision. Tailor your concentration processes with a max speed of 1700 rpm. Accommodate diverse samples with a 48×1,5/2,0 ml capacity. Customise your setup with various accessories for optimal sample concentration.
  • A wide range of fixed-angle rotors and the microplate rotor are available to accommodate a variety of tubes, plates, and applications
  • Increase capacity with a spacer to stack some fixed-angle rotors
  • Precision engineered for optimal sample concentration
Revolutionise your sample concentration withMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité