Sodium hydroxyde 21% en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05593.9015 1.05593.9900 1.05593.9025
1.05593.9015EA 0 EUR InStock
1.05593.9015 1.05593.9900 1.05593.9025
Sodium hydroxyde 21% en solution aqueuse, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.219 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité