Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2/FFP3, série 3000 AIR
Fournisseur: Moldex
3405 3505 3305 320501 3255
111-0542EA 66.9 EUR InStock
111-0542 111-0593 111-0592 111-1581 111-1582
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2/FFP3, série 3000 AIR
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ce masque respiratoire est disponible en deux tailles, avec ou sans valve, à usage unique ou réutilisable.
  • Technologie par filtre plié avec 260% de surface de filtre en plus
  • Résistance à la respiration plus faible
  • Consommation totale du masque réduite
  • ActivForm®: s'adapte automatiquement aux contours du visage
  • Revêtement extérieur DuraMesh®: durable
  • Facile à enfiler et à retirer grâce à son dispositif de lanière à clip
Certifications: EN 149
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité