Anti-CD72.1 Mouse Monoclonal Antibody [clone:10.1.D2]
Fournisseur: ProSci
PRSI98-840EA 0 EUR InStock
PRSI98-840
Anti-CD72.1 Mouse Monoclonal Antibody [clone:10.1.D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD72.1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10.1.D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité