Gel de silice, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Fournisseur: Merck
243981-2.5KGEA 583 EUR InStock
243981-2.5KG 243981-500G
Gel de silice, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité